(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24508.0500EA
128
EUR
8.24508.0500
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
(+)-trans-2-tert-Butylcyclohexanol
Formula:
C₁₀H₂₀O |
Núm. CAS:
13492-07-4 |
Resultados test especificaciones
Melting Point | 54 - 57 °C |
Molar Mass | 156.26 g/mol |
Boiling Point | 88 °C (10.7 hPa) |
Hill Formula | C10H20O |