1,4-Dipropylbenzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD2780-5MLEA
137
EUR
TCIAD2780-5ML
TCIAD2780-25ML
1,4-Dipropylbenzene ≥97.0% (por GC)
1,4-Dipropylbenzene
Formula:
C₁₂H₁₈ MW: 162,2713 g/mol Pto. Ebullición: 221°C |
Número MDL:
MFCD03844789 Núm. CAS: 4815-57-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |