N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline ≥97%

L11162.06EA 23 EUR
L11162.06
N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline ≥97%
N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline
Formula: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,2200 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00019856
Núm. CAS: 94-34-8
EINECS: 202-325-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR