2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L14737.22EA 507 EUR
L14737.22 L14737.14 L14737.06
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde ≥97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23
Pto. Ebullición: 96 °C (1 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095324
Núm. CAS: 85902-68-7
EINECS: 000-000-0