4-Phenyl-1-butyne ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP0358-5MLEA 84 EUR
TCIAP0358-5ML
4-Phenyl-1-butyne ≥97.0% (por GC)
4-Phenyl-1-butyne
Formula: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00041667
Núm. CAS: 16520-62-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/85/28991085.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %