1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H59726.06EA 116 EUR
H59726.06 H59726.18
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₁₃F₃N₂O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784438
Núm. CAS: 174899-72-0