2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B24589.18EA 46.9 EUR
B24589.18 B24589.30
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid ≥98%
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid
Formula: C₇H₅Cl₂NO₄S
MW: 270,09 g/mol
Pto. de fusión: 230…232 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007931
Núm. CAS: 2736-23-4
EINECS: 220-358-3