Ammonium perfluorooctanoate
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
C15987152
EHERC15987152EA 312 EUR
EHERC15987152
Ammonium perfluorooctanoate
Ammonium perfluorooctanoate
Formula: C₈H₄F₁₅NO₂
Número MDL: MFCD00042599
Núm. CAS: 3825-26-1
EINECS: 223-320-4