5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H50627.03EA 233 EUR
H50627.03
5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile ≥97%
5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile
Formula: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02257441
Núm. CAS: 515832-52-7
ADR: 6.1,III