5-Chlorobenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAC0130-5GEA
94
EUR
TCIAC0130-5G
TCIAC0130-25G
5-Chlorobenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chlorobenzimidazole
Formula:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,5810 g/mol |
Número MDL:
MFCD17015012 Núm. CAS: 4887-82-5 EINECS: 225-503-4 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 134.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |