Negro azulado de eriocromo B indicator for metal titration, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03168.0025EA 71.6 EUR
1.03168.0025
Negro azulado de eriocromo B indicator for metal titration, Supelco®
Negro azulado de eriocromo B
Formula: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
MW: 416,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003934
Núm. CAS: 3564-14-5
EINECS: 222-639-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 416.39 g/mol
Bulk Density 540 kg/m3
pH 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)