4-(Diethylamino)azobenzene
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12604600EA 159 EUR
EHERC12604600
4-(Diethylamino)azobenzene
4-(Diethylamino)azobenzene
Formula: C₁₆H₁₉N₃
MW: 253,35 g/mol
Número MDL: MFCD00009043
Núm. CAS: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8