5-Fluoronicotinonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H34292.03EA 196 EUR
H34292.03 H34292.MD
5-Fluoronicotinonitrile ≥97%
5-Fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₃FN₂
MW: 122,10 g/mol
Pto. de fusión: 50…54 °C
Número MDL: MFCD09027295
Núm. CAS: 696-42-4