3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAD1942-25GEA 31 EUR
TCIAD1942-25G
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₈Cl₂O₃
MW: 235,07 g/mol
Número MDL: MFCD00002645
Núm. CAS: 120-36-5
EINECS: 204-390-5
UN: 3077
ADR: 9,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/43/28978743.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C