3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12510000EA 116 EUR
EHERC12510000
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid
3-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₈Cl₂O₃
MW: 235,07 g/mol
Número MDL: MFCD00002645
Núm. CAS: 120-36-5
EINECS: 204-390-5