5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H61282.06EA
160
EUR
H61282.06
H61282.14
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆BrFO MW: 217,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11226880 Núm. CAS: 198477-89-3 |