2-Ethylbutyryl chloride ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B23774.14EA 97.9 EUR
B23774.14 B23774.22
2-Ethylbutyryl chloride ≥99%
2-Ethylbutyryl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Pto. Ebullición: 137…139 °C
Densidad: 0,980
Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018812
Núm. CAS: 2736-40-5
EINECS: 220-359-9
UN: 2920
ADR: 8,II