2-Amino-4,6-dimethylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA0731-25GEA 147 EUR
TCIAA0731-25G TCIAA0731-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Pto. Ebullición: 231°C
Número MDL: MFCD00006322
Núm. CAS: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/01/28928401.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency