2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid ≥97%

Atención

H32807.03EA 111 EUR
H32807.03 H32807.MD
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid ≥97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230,18 g/mol
Pto. de fusión: 168…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832281
Núm. CAS: 1017777-95-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR