2,2-Difenilglicina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B22650.06EA 77.5 EUR
B22650.06 B22650.14
2,2-Difenilglicina ≥98%
2,2-Diphenylglycine
Formula: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 246 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008048
Núm. CAS: 3060-50-2
EINECS: 221-299-6