Cyanogen iodide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO405960050EA 158 EUR
ACRO405960050
Cyanogen iodide 98%
Cyanogen iodide
Formula: CIN
Pto. de fusión: 142…149 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011605
Núm. CAS: 506-78-5
EINECS: 208-053-3
UN: 1588
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
GC ≥97.5 %