3-Chloro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid ≥98%

Atención

H52685.03EA 350 EUR
H52685.03
3-Chloro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₅BClNO₃
MW: 267,52 g/mol
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363775
Núm. CAS: 850589-50-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR