2,5-Bis(4-(diethylamino)phenyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB1066-25GEA 52 EUR
TCIAB1066-25G
2,5-Bis(4-(diethylamino)phenyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,5-Bis(4-(diethylamino)phenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₂₂H₂₈N₄O
MW: 364,49 g/mol
Número MDL: MFCD00010070
Núm. CAS: 1679-98-7
EINECS: 216-851-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/22/28932922.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C