1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
ACRO170760050EA 44.4 EUR
ACRO170760050 ACRO170760250
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₅ClO₂
MW: 238,71 g/mol
Pto. de fusión: 150…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019350
Núm. CAS: 58880-37-8
EINECS: 261-481-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light grey Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
Titration with TBAH ≥94 %