1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO170720250EA 60.9 EUR
ACRO170720250
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 94%
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁ClO₂
Pto. de fusión: 80…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001324
Núm. CAS: 50921-39-6
EINECS: 256-847-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 90 °C
HPLC ≥92 %