5-Cyano-2-thiopheneboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L18523.MDEA 30.7 EUR
L18523.MD L18523.03
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid ≥98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formula: C₅H₄BNO₂S
MW: 152,97 g/mol
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094029
Núm. CAS: 305832-67-1