2-Acetyl-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA2338-5GEA
154
EUR
TCIAA2338-5G
TCIAA2338-1G
2-Acetyl-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Acetyl-4-methylpyridine
Formula:
C₈H₉NO MW: 135,1632 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01863638 Núm. CAS: 59576-26-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |