1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP0586-25GEA 42 EUR
TCIAP0586-25G
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Formula: C₁₆H₁₁N₃O₃
MW: 293,28 g/mol
Número MDL: MFCD00003908
Núm. CAS: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/19/28991319.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Lambda max. 485.0 to 489.0 nm (Toluene)
Absorbance (E1%1cm) min. 800 (Toluene, 485.0 to 489.0 nm)