1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
100994-25GEA 104 EUR
100994-25G
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Formula: C₁₆H₁₁N₃O₃
Número MDL: MFCD00003908
Núm. CAS: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8