4-(4-Aminophenyl)benzonitrile ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA1249-5GEA
380
EUR
TCIAA1249-5G
TCIAA1249-1G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile ≥95.0% (por GC)
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
Formula:
C₁₃H₁₀N₂ MW: 194,2319 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191367 Núm. CAS: 4854-84-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 182.0 to 185.0 deg-C |