1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L16894.06EA 66.8 EUR
L16894.06 L16894.14
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 96%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formula: C₁₂H₆F₁₂O₂
MW: 410,16 g/mol
Pto. Ebullición: 99…100 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,659
Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042090
Núm. CAS: 802-93-7
EINECS: 212-354-5