4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline), Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
66681-1GEA
67.3
EUR
66681-1G
66681-250MG
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline), Supelco®
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
Formula:
C₁₃H₁₂Cl₂N₂ |
Número MDL:
MFCD00047829 Núm. CAS: 101-14-4 EINECS: 202-918-9 |