1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT2217-1GEA 139 EUR
TCIAT2217-1G
1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzene ≥98.0% (por GC)
1,2,4,5-Tetrakis(tert-butylthio)benzene
Formula: C₂₂H₃₈S₄
MW: 430,8000 g/mol
Número MDL: MFCD08276431
Núm. CAS: 447463-65-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/35/28996035.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency