2,4-Dinitrobenzenesulphonic acid hydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B21430.14EA 63.4 EUR
B21430.14 B21430.22
2,4-Dinitrobenzenesulphonic acid hydrate ≥98%
2,4-Dinitrobenzenesulphonic acid hydrate
Formula: C₆H₄N₂O₇S·H₂O
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150961
Núm. CAS: 89-02-1
EINECS: 201-876-9
ADR: 8,III