2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B23627.18EA 230 EUR
B23627.18 B23627.09
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥97%
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Formula: C₆H₄ClNO₂S
MW: 189,62 g/mol
Pto. de fusión: 72…75 °C
Número MDL: MFCD00007128
Núm. CAS: 7669-54-7
EINECS: 231-644-2
ADR: 8,II