1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB1243-5GEA
28
EUR
TCIAB1243-5G
TCIAB1243-25G
1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene
Formula:
C₁₈H₁₆N₂O₂ MW: 292,33 g/mol |
Número MDL:
MFCD00039153 Núm. CAS: 3491-12-1 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 173.0 to 177.0 deg-C |