4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B23202.22EA 494 EUR
B23202.22 ABCRAB134063.0025 B23202.06 B23202.14
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride ≥99%
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClNO₂S
Pto. de fusión: 237…239 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216490
Núm. CAS: 177662-76-9