4-Methoxyazobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAP0142-25GEA 455 EUR
TCIAP0142-25G
4-Methoxyazobenzene ≥98.0% (por GC)
4-Methoxyazobenzene
Formula: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,2472 g/mol
Pto. Ebullición: 340°C
Número MDL: MFCD00039804
Núm. CAS: 2396-60-3
EINECS: 219-250-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/56/28990856.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C