2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21600.0025EA 38.2 EUR
8.21600.9999 8.21600.0025
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Sulphobenzoic acid monoammonium salt
Formula: C₇H₉NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040590
Núm. CAS: 6939-89-5
EINECS: 230-077-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 274 - 277 °C
Molar Mass 219.22 g/mol