4-Aminocarbonyl-3-nitrobenzoic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B25178.03EA 31.8 EUR
B25178.03 B25178.06
4-Aminocarbonyl-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Aminocarbonyl-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039778
Núm. CAS: 87594-59-0