1-(3-Chlorophenoxy)-3-butyn-2-ol ≥97%
Atención
B25598.03EA 38.5 EUR
B25598.03
1-(3-Chlorophenoxy)-3-butyn-2-ol ≥97%
1-(3-Chlorophenoxy)-3-butyn-2-ol
Formula: C₁₀H₉ClO₂
MW: 196,63 g/mol
Pto. de fusión: 36…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909563
Núm. CAS: 86912-84-7