N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L08629.06EA
117
EUR
L08629.06
L08629.03
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine ≥98%
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Formula:
C₁₄H₂₀N₂O₄ MW: 280,3 g/mol Pto. de fusión: ∼ 237 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00038204 Núm. CAS: 2212-75-1 EINECS: 218-662-6 |