N-Boc-D-valine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
04-13-0031-25EA 176 EUR
04-13-0031-25
N-Boc-D-valine
N-Boc-D-valine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,3 g/mol
Número MDL: MFCD00038282
Núm. CAS: 22838-58-0