1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAP1205-5GEA 30 EUR
TCIAP1205-5G
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt
Formula: C₃H₆Na₂O₆S₂
MW: 248,19 g/mol
Número MDL: MFCD00191483
Núm. CAS: 36589-58-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/42/28991842.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %