Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran) (so called)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAP0867-25GEA 54 EUR
TCIAP0867-25G
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran) (so called)
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Formula: C₈F₁₆O
MW: 416,06 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Número MDL: MFCD00014513
Núm. CAS: 335-36-4
EINECS: 206-389-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) multi component mixture