Dimetridazole
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12772000EA 87.5 EUR
EHERC12772000
Dimetridazole
Dimetridazole
Formula: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
Número MDL: MFCD00047046
Núm. CAS: 551-92-8
EINECS: 209-001-2