Dimetridazole ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L11303.06EA 38.9 EUR
L11303.06 L11303.14
Dimetridazole ≥97%
Dimetridazole
Formula: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047046
Núm. CAS: 551-92-8
EINECS: 209-001-2