Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B24470.14EA 191 EUR
B24470.14 B24470.06
Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Benzyltrimethylammonium tribromide
Formula: C₁₀H₁₆Br₃N
MW: 389,97
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134423
Núm. CAS: 111865-47-5