1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H32704.06EA 138 EUR
H32704.06
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester ≥97%
1-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,33 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C (0,5 mmHg)
Pto. de fusión: 31…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116274
Núm. CAS: 130250-54-3