5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Thermo Scientific
H51117.03EA 90.4 EUR
H51117.03 H51117.06
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₆BNO₂S
MW: 307,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113036
Núm. CAS: 1218790-44-3